Läs mer
WTW™ TetraCon™ 325-3 Universal Conductivity Cell
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10276061
Längd (metrisk) kabel:
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10276061
Brand: WTW™ 301970
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konduktivitetsmätande celler med grafitelektroder för standardmätningar i vattenlösningar i fält och i lab.
  • Inga mätfel på grund av kabel, polarisationseffekter eller förändringar av det elektriska kantfältet
  • Ger högsta precision och linjäritet
  • Långtidsstabil cellkonstant tack vare grafitelektroder
  • Okänslig för föroreningar, pålitlig under alla förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,475 cm -1
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Typ Standardkonduktivitetscell
Diameter (metrisk) kropp 15.3 mm
Längd (metrisk) kabel 3 m
Material Epoxi, grafit
Inkluderar 4-elektrod, temperatursensor, 3 m lång kabel och vattentät kontakt
IP-betyg IP68
Modell TetraCon™ 325-3