Läs mer
WTW™ TetraCon™ 325-6 Standardkonduktivitetscell
Längd (metrisk) kabel:
6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,475 cm -1 |
| För användning med (applikation) | För konduktivitetsmätningar på djup ner till 20m |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 90 °C |
| Typ | Standardkonduktivitetscell |
| Diameter (metrisk) kropp | 15.3 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 6 m |
| Material | Epoxi, grafit |
| Inkluderar | 4-elektrod, temperatursensor, 6 m lång kabel och vattentät kontakt |
| IP-betyg | IP68 |
| Modell | TetraCon™ 325-6 |