Läs mer
WTW™ TetraCon™ 925-3 4 Elektrodkonduktivitetscell
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11725184
Längd (metrisk) kabel:
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11725184
Brand: WTW™ 301711
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med sin enkla hantering och robusta design är dessa elektrodkonduktivitetsceller beprövad 2- och 4-elektrodsteknologi.
  • IDS konduktivitetsmätande celler– mätningar från rent vatten hela vägen till koncentrerade lösningar med beprövad två- och fyraelektrodsteknik
  • Beprövad 2- och 4-elektrodsteknik
  • Enklaste hanteringen, robust design
  • Brett användningsområde - från rent vatten till högkoncentrerade lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 4-elektroder, grafit
Längd (metrisk) kabel 3 m
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Diameter (metrisk) kropp 15.3 mm
Längd (metrisk) 120 mm