Läs mer
WTW™ TetraCon™ 925 4 Elektrodkonduktivitetsceller
Längd (metrisk) kabel:
1,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Grafit fyra elektroder mätcell, 1,5 fast kabel
- IDS konduktivitetsmätande celler– mätningar från rent vatten hela vägen till koncentrerade lösningar med beprövad två- och fyraelektrodsteknik
- Enklaste hanteringen, robust design
- Brett användningsområde - från rent vatten till högkoncentrerade lösningar
- Mätcellen med fyra elektroder TetraCon™ 925-modellen är för medium och hög konduktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4-elektroder, grafit |
| Längd (metrisk) kabel | 1,5 m |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 100 °C |
| Diameter (metrisk) kropp | 15.3 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |