Läs mer
WTW™ TetraCon™ 925-P Konduktivitetselektrod
Produktkod. 15144155
Change view
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C till 100 °C
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Temperatur (metrisk) Drift Förpackningsstorlek
15144155 0 °C till 100 °C 1 enhet
1 options
Produktkod. 15144155 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301716
I lager
Universell digital konduktivitetsmätning i vattenhaltiga prover. För användning med MPP IDS eller för att ansluta till kabeln AS/IDS-x.
WTW har tillverkat konduktivitetsmätande celler av högsta kvalitet i decennier. Dessa är också grunden för IDS konduktivitetsmätande celler. Fördelarna med IDS Tekniken inkluderar automatisk överföring av cellkonstanten och därför uteslutning av eventuell felaktig inmatning.
Det finns två modeller tillgängliga för att täcka hela konduktivitetsområdet:
Mätcellen med fyra elektroder TetraCon™ 925 för medelhög och hög konduktivitet, för rent vatten och för låg konduktivitet; och mätcellen med två elektroder LR 925/01 inklusive flödesbehållare. WTW är bevisat IDS Konduktivitetsmätceller finns nu tillgängliga som hållbara plugghuvudversioner.
Det universella kontakthuvudet passar sensorn med trådlös funktionalitet– störande kablar behövs inte längre. Dessutom kan den anslutas till AS/IDS-x-kablar med längder på upp till 100 m. Med denna nya teknik WTW utökar avsevärt utbudet av applikationer och mätkomforten för dess digitala konduktivitetsmätsystem.
  • Beprövad elektrodteknik
  • Automatisk överföring av cellkonstant och temperaturkompensation
  • Brett användningsområde - 1μ S/cm till 2000 mS/cm
  • 4-elektroder-IDS konduktivitetscell med grafitelektroder, epoxiskaft, cellkonstant 0,475 cm 1, –vattentät upp till 10 bar (IP 68)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TetraCon 925-P
För användning med (utrustning) MPP IDS eller för att ansluta till kabeln AS/IDS-x
Typ Konduktivitetselektrod
Inkluderar Grafitfyr-elektrod mätcell, kontakthuvud för AS/IDS-x-kablar, MPP 930 eller trådlösa moduler IDS WLM-S. (Kabel ingår inte.)
Material Epoxi
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Längd (metrisk) 120 mm