Läs mer
WTW™ TetraCon™ Konduktivitetselektrod 325/C
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,475 cm -1 |
| För användning med (applikation) | Sura miljöer |
| Typ | Konduktivitetselektrod |
| Längd (metrisk) | 1.5 m |
| Sond | Temperatur |
| Inkluderar | Integrerad temperatursond |