Läs mer
WTW™ TetraCon™ Konduktivitetscell för grafit med 4 elektroder
Produktkod. 10159271
Change view
Material:
Grafit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10159271 Grafit Varje
1 options
Produktkod. 10159271 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10400.00 SEK
    9058.13 SEK / Paket med 1
    Save 1341.87 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
WTW bär två speciella mätceller, som är speciellt anpassade för dessa applikationer: De TetraCon™ S består av en elektrodkropp, som är perfekt anpassad för att mäta pastahaltiga prover tack vare sin spadeform och är lätt att rengöra. De TetraCon™ 325/C är försedd med ett kemikaliebeständigt huvud av PEEK för att mäta speciellt sura prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 4-elektrod-konduktivitetscell
För användning med (utrustning) Särskild TetraCon™ 325/S Elektrodsystem
För användning med (applikation) Eliminera fel orsakade av polarisationseffekter och från smutsiga prover
Inkluderar Inbyggd temperatursensor, 4,9 fot kabel, vattentät kontakt
Material Grafit
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Längd (metrisk) kabel 1.5 m
Diameter (metrisk) 15.3 mm