Läs mer
Tetraconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraconazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2F4N3O/c14-9-1-2-10(11(15)3-9)8(4-22-7-20-6-21-22)5-23-13(18,19)12(16)17/h1-3,6-8,12H,4-5H2 |
| Formel vikt | 371.0215 |