Läs mer
MedChemExpress Tetracosactide
Produktkod. 16492619
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492619 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16492619 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0060
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Tetracosactide (INN) is an analogue of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), with the biological activity of stimulating production of corticosteroids in the adrenal cortex.
Specifications
Renhet 98.04%
CAS 16960-16-0
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 2933.44 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tetracosactrin