Läs mer
MedChemExpress Tetracosactide
Produktkod. 16409348
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16409348 10 mg
1 options
Produktkod. 16409348 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0060
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Tetracosactide (INN) is an analogue of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), with the biological activity of stimulating production of corticosteroids in the adrenal cortex.
Specifikationer
Renhet 98.04%
CAS 16960-16-0
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 2933.44 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tetracosactrin