Läs mer
Tetrakosansyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10549263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10549263 250 mg Glasflaska 250mg
10624912 1 g Glasflaska 1g
10046253 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10549263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 557-59-5 | C24H48O2 | 368.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-59-5
Molekylformel C24H48O2
Molekylvikt (g/mol) 368.63
MDL-nummer MFCD00002810
InChI-nyckel QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lignoceric acid, unii-rk3vcw5y1l, n-tetracosanoic acid, rk3vcw5y1l, n-tetracosanoate, lignozerinsaeure, tetracosansaeure, carnaubic acid, tetracosoic acid, tetracosanic acid
PubChem CID 11197
ChEBI CHEBI:28866
IUPAC-namn tetrakosansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracosanoic acid
Smältpunkt 84.0°C to 86.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 272.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)22CO2H
Kvantitet 250 mg
Beilstein 02, I, 181
Merck Index 15, 5541
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in hot hydrocarbons and hot ketones
Formel vikt 368.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetracosanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.