Läs mer
Tetrakosansyra, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lignoceric Acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26) |
| Formel vikt | 368.3654 |