Läs mer
Tetracosanoic-d47 Acid, TRC
Produktkod. 30412808
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412808 25 mg
30416879 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30412808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29145725MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68060-00-4
Molekylformel C24 D47 H O2
Molekylvikt (g/mol) 415.93
Synonym FL 88-d47, FL 88 (Fatty Acid)-d47, L 88-d47, L 88 (Fatty Acid)-d47, Lignoceric Acid-d47, n-Tetracosanoic Acid-d47, Tetracosanoic-d47 acid (9CI), Tetracosanoic-D47 acid, Tetracosanoic acid-d47, Perdeuterolignoceric acid
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,24-heptatetracontadeuteriotetracosanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracosanoic-d47 Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2
Formel vikt 415.6604