Läs mer
Tetracosanol, 99+%
Produktkod. 10114820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10114820 1 g Glasflaska 1g
10095673 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10114820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-51-4 | C24H50O | 354.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-51-4
Molekylformel C24H50O
Molekylvikt (g/mol) 354.66
MDL-nummer MFCD00042662
InChI-nyckel TYWMIZZBOVGFOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetracosanol, tetracosanol, lignoceryl alcohol, lignocerol, n-tetracosanol, tetracosyl alcohol, lignoceric alcohol, unii-2n0pi37ioc, n-tetracosanol-1, 2n0pi37ioc
PubChem CID 10472
ChEBI CHEBI:77413
IUPAC-namn tetrakosan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracosanol
Smältpunkt 75°C to 77°C
Färg Vitt
Flampunkt 218°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)23OH
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ether,ketones,,specially when hot
Formel vikt 354.65
Procent renhet 99+%
Fysisk form Shiny Flakes or Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.