Läs mer
Tetracosyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetracosyl Acetate |
| CAS | 822-29-7 |
| Molekylformel | C26 H52 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tetracosan-1-yl Acetate, Tetracosanol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-26(2)27/h3-25H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | tetracosyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.69 |
| Formel vikt | 396.397 |