Läs mer
Tetracyanoethylene, 98%
Produktkod. 11481678
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481678 5 g 5g
11471678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13945.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 670-54-2 | C6N4 | 128.094 g/mol
Används för postfunktionell addition till polyfenylacetylenderivat för att ändra syrepermeabiliteten. Som reaktant för Regioselektiv [2+2] cykloadditionsreaktion för framställning av BODIPY färgämnen2 och TCBD-derivat, Termisk additionsreaktion med alkyner, One-pot-reaktioner med nukleofila reagenser som bildar aromatiska cyanovinylföreningar, Syntes av kobolttetracyanoetylenfilmer, Biotransformation av Botrytis cinerea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används för postfunktionell addition till polyfenylacetylenderivat för att ändra syrepermeabiliteten. Som reaktant för Regioselektiv [2+2] cykloadditionsreaktion för framställning av BODIPY färgämnen2 och TCBD-derivat, Termisk additionsreaktion med alkyner, One-pot-reaktioner med nukleofila reagenser som bildar aromatiska cyanovinylföreningar, Syntes av kobolttetracyanoetylenfilmer, Biotransformation av Botrytis cinerea.
Löslighet Löslig i
metanol, bensen, toluen, vatten (hydrolyserar för att bilda HCN) och eter (något).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 670-54-2
Molekylformel C6N4
Molekylvikt (g/mol) 128.094
MDL-nummer MFCD00001850
InChI-nyckel NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
IUPAC-namn eten-1,1,2,2-tetrakarbonitril
LEDER C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracyanoethylene
Smältpunkt 197°C to 199°C
Densitet 1.348
Kokpunkt 223°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1679885
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9195
Löslighetsinformation Soluble in methanol,benzene,toluene,water (hydrolyses to form HCN),and ether (slightly).
Formel vikt 128.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.