Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetracyanoethylene |
| CAS | 670-54-2 |
| Smältpunkt | 196 °C till 201 °C |
| Kokpunkt | 223 °C (760 mmHg) |
| Infrarött spektrum | Följer strukturen |
| Analysprocentintervall | ≥ 97,5 % (Ex N) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C6N4 |
| Linjär formel | (NC)2C=C(CN)2 |
| MDL-nummer | 00001850 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetracyanoethylene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetracyanomethylene