Läs mer
Tetracycline dried down 2.5 μg/mL, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313793
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313793 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30313793 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17396145DD2.5
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 2.5 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025