Läs mer
Gibco™ Tetracyklinhydroklorid
Artikelnummer. 16376552
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Artikelnummer. Kvantitet
16376552 500 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Artikelnummer. 16376552 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A39246
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Tetracyklin är ett gult, luktfritt, kristallint pulver som används som ett medel för att aktivera genuttryck från en inducerbar expressionsplasmid i konstruerade celler som uttrycker tetracyklinrepressorproteinet
Tetracyklinhydroklorid är hydrokloridsaltet av tetracyklin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tetracyklinhydroklorid
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 mg
Frakt skick Våt is
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.