Läs mer
Tetracyklinhydroklorid, 96 %
Produktkod. 11479367
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479367 25 g 25g
11489367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21408.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Tetracyklinhydroklorid, CAS # 64-75-5, är ett bredspektrumsantibiotikum som riktar sig mot både gramnegativa och grampositiva bakterier. | CAS: 64-75-5 | C22H25ClN2O8 | 480,898 g/mol
Tetracyklinhydroklorid används för att inducera apoptos hos osteoklaster. Det används för att behandla akne och andra hudinfektioner, luftvägsinfektioner som lunginflammation, genitala infektioner, urinvägsinfektioner, leptospiros, helicobacter pylori, taxoplasmos, mykoplasma, psittakoser för hundar och katter. Det fungerar också mer effektivt på djur med fästingburna infektioner. Det är också användbart vid cellodling.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Tetracyklinhydroklorid är hydrokloridsaltet i antibiotikumet tetracyklin
  • Tetracyklin blockerar aminoacyl-tRNA-bindning under bakteriell proteinsyntes
  • Tetracyklin är ett bredspektrum-naftenantibiotikum som hämmar tillväxten av både grampositiva och gramnegativa bakterier
Användningsområden
  • Tetracyklin kan användas som selektionsmedel i cellodling
  • Det kan också användas för att aktivera inducerbart genuttryck i konstruerade celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-75-5
Molekylformel C22H25ClN2O8
Molekylvikt (g/mol) 480.898
MDL-nummer MFCD00078142
InChI-nyckel HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
PubChem CID 129628373
IUPAC-namn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
LEDER CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracycline hydrochloride
Typ Tetracyklinhydroklorid
Smältpunkt 220 °C till 223 °C
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 0.98
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,9196
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, metanol och etanol. Olöslig i eter och kolväten.
Formel vikt 480.91
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline hydrochloride
RUO– Endast forskningsanvändning