Läs mer
Tetracyklinhydroklorid, 96 %
Beskrivning
Tetracyklinhydroklorid används för att inducera apoptos hos osteoklaster. Det används för att behandla akne och andra hudinfektioner, luftvägsinfektioner som lunginflammation, genitala infektioner, urinvägsinfektioner, leptospiros, helicobacter pylori, taxoplasmos, mykoplasma, psittakoser för hundar och katter. Det fungerar också mer effektivt på djur med fästingburna infektioner. Det är också användbart vid cellodling.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Tetracyklinhydroklorid är hydrokloridsaltet i antibiotikumet tetracyklin
- Tetracyklin blockerar aminoacyl-tRNA-bindning under bakteriell proteinsyntes
- Tetracyklin är ett bredspektrum-naftenantibiotikum som hämmar tillväxten av både grampositiva och gramnegativa bakterier
Användningsområden
- Tetracyklin kan användas som selektionsmedel i cellodling
- Det kan också användas för att aktivera inducerbart genuttryck i konstruerade celler
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetracycline hydrochloride |
| Typ | Tetracyklinhydroklorid |
| Smältpunkt | 220 °C till 223 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 0.98 |
| Optisk rotation | −247° (c=1, 0,1 M HCl) |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9196 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, metanol och etanol. Olöslig i eter och kolväten. |
| Formel vikt | 480.91 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning