Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tetracyklinhydroklorid, kan användas som sekundär standard
Produktkod. 10695272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695272 500 mg Glasflaska 500mg
10626784 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10695272 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 233105000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tetracyklinhydroklorid, CAS # 64-75-5, är ett bredspektrumantibiotikum som riktar sig mot både gramnegativa och grampositiva bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Tetracyklinhydroklorid är hydrokloridsaltet av antibiotikumet tetracyklin
  • Tetracyklin blockerar aminoacyl-tRNA-bindning under bakteriell proteinsyntes
  • Tetracyklin är ett bredspektrum naftacenantibiotikum som hämmar tillväxten av både grampositiva och gramnegativa bakterier
Användningsområden
  • Tetracyklin kan användas som ett selektionsmedel i cellodling
  • Det kan också användas för att aktivera inducerbart genuttryck i konstruerade celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-75-5
Molekylformel C22H25ClN2O8
Molekylvikt (g/mol) 480.898
MDL-nummer MFCD00078142
InChI-nyckel HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
PubChem CID 129628373
IUPAC-namn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracycline hydrochloride
Typ Tetracyklinhydroklorid
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 223,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation −252.00
Färg Gult
Kvantitet 500 mg
Beilstein 14, IV, 2625
Merck Index 15, 9341
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L. Andra lösligheter: löslig i etanol: 5 g/L, olöslig i eter, kolväten och aceton
Formel vikt 480.9
Procent renhet ≥95 (vattenfri och lösningsmedelsfri), 80 viktprocent (som den är, beräknat)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.