Läs mer
Tetracyklinhydroklorid, Fisher BioReagents
Produktkod. 10460264
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10460264 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10460264 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP912100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tetracyklin blockerar proteinsyntesen och används för att välja tetracyklinresistenta rekombinanta plasmider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracycline Hydrochloride
Typ Tetracyklinhydroklorid
Fysisk form Fast
CAS 64-75-5
pH 2.5
Smältpunkt 223 °C
Förlust vid torkning Max 2,0%.
Förpackning Poly flaska
Potens > 900 μg/mg
Specifik rotation -255 till -240°
Färg Gult
Kvantitet 100 g
Molekylformel C22H25ClN2O8
Merck Index 15, 9341
InChI-nyckel HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
LEDER CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
IUPAC-namn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 480.898
PubChem CID 129628373
Formel vikt 480.9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.