Läs mer
Tetracycline
Produktkod. 15424259
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424259 25 g 25g
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15424259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61714.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Tetracycline, Deschlorobiomycin, CAS # 60-54-8, is a broad-spectrum napthacene antibiotic that inhibits bacterial growth. | CAS: 60-54-8 | C22H24N2O8 | 444.44 g/mol
Tetracyklin används för behandling av kroniska inflammatoriska celler. Tetracyklinderivat inducerar apoptos i osteoklaster, Jurkat T-lymfocytceller och i odlade monocyter och makrofager. Det är en förening som har visat sig inducera apoptos i olika celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Tetracyklin är en semisyntetisk förening som härrör från klortetracyklin, ett isolat från Streptomyces aureofaciens
• Tetracyklin är ett brett spektrum bakteriostatiskt medel som hämmar polypeptidbildning genom att binda den 30S ribosomala subenheten och förhindra bildning av aminoacyl tRNA-mRNA komplex.
• Det kan ha andra bakteriedödande egenskaper såsom begränsad bindning till 50S-subenheten
Ansökan
•Tetracyklin har visat sig uppvisa antiprotozoegenskaper
• Det kan användas för att döda både gram-positiva och gram-negativa bakterier
• Den är lämplig för användning i laboratorietillämpningar vid resistensgentestning och forskning om infektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-54-8
Molekylformel C22H24N2O8
Molekylvikt (g/mol) 444.44
MDL-nummer MFCD00151232
InChI-nyckel JYHCQVWYCGHXGP-BPPSBWQWSA-N
PubChem CID 54675776
LEDER CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)C4=C(O)C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracycline
Typ Tetracycline
Fysisk form Kristallint pulver
Smältpunkt 172°C to 174°C
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Beilstein 2230417
Merck Index 14,9196
Löslighetsinformation Limited solubility in water; Soluble in 1M HCl with heating.
IUPAC-namn (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimetylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid
Formel vikt 444.43
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetracycline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.