Läs mer
Tetracyklohexyltin
Produktkod. 11373487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373487 5 g 5g
11363487 1 g 1g
11383487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018822.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451,326 g/mol
Den används som jonbärare för konstruktionen av en mycket selektiv salicylatsensor. Denna sensor visar ett Nernstianskt svar på salicylatjoner över en mycket bred koncentration (1,0 x— 10-7-1,0 x— 10-1 M) i ett pH-område på 5,5-10,5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1449-55-4
Molekylformel C24H44Sn
Molekylvikt (g/mol) 451.326
MDL-nummer MFCD00014278
InChI-nyckel JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
PubChem CID 74056
IUPAC-namn tetracyklohexylstannan
LEDER C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracyclohexyltin
Smältpunkt 241 °C till 250 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3146
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (8,1E-9 g/L) (25 °C),
Formel vikt 451.31
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.