Läs mer
Tetracyklohexyltin
Código de producto. 11383487
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11383487 25 g 25g
11363487 1 g 1g
11373487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11383487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018822.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451,326 g/mol
Den används som jonbärare för konstruktionen av en mycket selektiv salicylatsensor. Denna sensor visar ett Nernstianskt svar på salicylatjoner över en mycket bred koncentration (1,0 x— 10-7-1,0 x— 10-1 M) i ett pH-område på 5,5-10,5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1449-55-4
Molekylformel C24H44Sn
Molekylvikt (g/mol) 451.326
MDL-nummer MFCD00014278
InChI-nyckel JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
PubChem CID 74056
IUPAC-namn tetracyklohexylstannan
LEDER C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tetracyclohexyltin
Smältpunkt 241 °C till 250 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3146
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (8,1E-9 g/L) (25 °C),
Formel vikt 451.31
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.