Läs mer
Tetracyklin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493391 25 g 25g
11403401 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210301225
Tetracylin används som ett antibiotikum, i tetracyklinkontrollerade genuttryckssystem och för att välja tetracyklinresistenta kolonier.
  • Tetracylin hämmar gram-positiv, gram-negativ och mykoplasma.
  • Det används i tetracyklinkontrollerade genuttryckssystem (genomkopplare) såsom tet-on- och tet-off-systemen.
  • Det används också för att välja tetracylinresistenta kolonier i cellkultur.
Verkningssätt : Tetracyklin diffunderar passivt genom proinkanaler i cellmembranet, binder till 30S-ribosomer och hämmar proteinsyntes genom att förhindra tillgång av aminoacyl-tRNA till acceptorstället på mRNA-ribosomkomplexet. Det binder också till den bakteriella 50S ribosomala subenheten, förändrar membranet och gör att intracellulära komponenter läcker från bakterieceller. De hämmande effekterna kan vändas genom tvättning, vilket tyder på att det är det reversibelt bundna antibiotikumet, och inte det irreversibelt bundna läkemedlet, som är ansvarigt för den antibakteriella verkan.
Motståndssätt: Effekterna inaktiveras via en förlust av cellväggens permeabilitet.
Antimikrobiellt spektrum: Inkluderar ett brett utbud av antimikrobiell aktivitet mot gram-positiva och gram-negativa bakterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-54-8
Molekylformel C22H24N2O8
Molekylvikt (g/mol) 444.44
MDL-nummer MFCD00151232
InChI-nyckel JYHCQVWYCGHXGP-BPPSBWQWSA-N
Synonym Abramycin, Tetraverine
PubChem CID 54675776
IUPAC-namn (2Z,4S,4aS,5aS,6S,12aS)-2-[amino(hydroxi)metyliden]-4-(dimetylamino)-6,10,11,12a-tetrahydroxi-6-metyl-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-dekahydrotetracen-1,1
LEDER CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)C4=C(O)C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracyline Free Base
Typ Tetracyline Free Base
Fysisk form Pulver
Abs. λmax (0.1N HCl) 217 to 220, 268 to 271, 355 to 356 nm
pH 3.0 to 7.0 (saturated soln.)
Smältpunkt 417°F (Decomposition)
Källa Streptomyces spp.
Potens ≥900 μg/mg
Färg Gult
Koncentration 10 μg/mL
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 0.944
Optisk rotation [α]20/D −230 ± 5°, c = 1% in methanol
Löslighetsinformation 50 to 100 mg/mL at 72°F
Formel vikt 444.4
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetracycline Free Base
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tetracycline
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.