Läs mer
tetracyklinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473391 100 g 100g
11453391 5 g 5g
11463391 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210301180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 SEK
    1659.18 SEK / 100g
    Save 85.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 64-75-5
Molekylformel C22H25ClN2O8
Molekylvikt (g/mol) 480.898
InChI-nyckel HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
Synonym tetracycline hydrochloride
PubChem CID 129628373
IUPAC-namn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracyline hydrochloride
Färg Gult
Kvantitet 100 g
Formel vikt 480.9
Fysisk form Kristallint pulver