Läs mer
Tetradekametylcyklopeptasiloxan, TRC
Produktkod. 30419559
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30419559 25 mg
1 options
Produktkod. 30419559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29210025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecamethylcycloheptasiloxane
CAS 107-50-6
Molekylformel C14H42O7Si7
Kvantitet 25 mg
Synonym Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane
InChI formel InChI=1S/C14H42O7Si7/c1-22(2)15-23(3,4)17-25(7,8)19-27(11,12)21-28(13,14)20-26(9,10)18-24(5,6)16-22/h1-14H3
LEDER C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,tetradekametyl-1,3,5,7,9,11,13-heptaoxa-2,4,6,8,10,12,14-heptasilacyklotetradecane
Molekylvikt (g/mol) 519.08
Formel vikt 518.1315