Läs mer
Tetradecanal, TRC
Produktkod. 30011530
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011530 5 g
30007816 500 mg
30008804 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2914405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-25-4
Molekylformel C14 H28 O
Molekylvikt (g/mol) 212.37
Synonym Tetradecanal, 1-Tetradecanal, Aldehyde Peche, Myristinaldehyde, Myristylaldehyde, NSC 66435, Peach Aldehyde, Tetradecanaldehyde, Tetradecyl Aldehyde, n-Tetradecanal, n-Tetradecyl Aldehyde
IUPAC-namn Tetradecanal
LEDER CCCCCCCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecanal
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h14H,2-13H2,1H3
Formel vikt 212.214