Läs mer
Tetradecanamine, TRC
Produktkod. 30415459
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30415459 25 g
1 options
Produktkod. 30415459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29153025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecylamine
CAS 2016-42-4
Molekylformel C14 H31 N
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Tetradecanamine (9CI','ACI), Tetradecylamine (6CI','8CI), 1-Aminotetradecane, 1-Tetradecylamine, Alamine 5D, Armeen 14, Armeen 14D, Farmin 40D, Monotetradecylamine, Myristylamine, n-Tetradecylamine, Nissan Amine MB, NSC 66437, Tetradecanamine
InChI formel InChI=1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCN
IUPAC-namn tetradecan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 213.4
Formel vikt 213.2457