Läs mer
Tetradekan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11934401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11934401
Brand: Thermo Scientific Acros 174130025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-59-4
InChI-nyckel BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
IUPAC-namn tetradekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecane
Smältpunkt 5.8°C
Färg Färglös
Densitet 0.7670g/mL, 0.767
Kokpunkt 252.0°C to 254.0°C
Flampunkt 99°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H30
Linjär formel CH3(CH2)12CH3
Brytningsindex 1.4280 to 1.4300
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 171
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Molekylvikt (g/mol) 198.39
Formel vikt 198.39
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetradecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.