Läs mer
Tetradecanedioic acid, 98%
Produktkod. 15486728
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486728 5 g 5g
15496728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60254.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-38-5 | C14H26O4 | 258.358 g/mol
Tetradekandisyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetradekandisyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 821-38-5
Molekylformel C14H26O4
Molekylvikt (g/mol) 258.358
MDL-nummer MFCD00002743
InChI-nyckel HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedicarboxylic acid, tetradecane-1,14-dioic acid, 1,14-tetradecanedioic acid, unii-uec3ac47h1, dodecamethylenedicarboxylic acid, tetradecanedicarboxylic acid, uec3ac47h1, 1,12-dodecanedicarboxylicacid, tetradecanedicarboxylate, pubchem18099
PubChem CID 13185
ChEBI CHEBI:76308
IUPAC-namn tetradekandisyra
LEDER C(CCCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecanedioic acid
Smältpunkt 124°C to 127°C
Linjär formel HOOC(CH2)12COOH
Kvantitet 5 g
Beilstein 1788202
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 258.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.