Läs mer
Tetradecanedioinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,12-Dodecanedicarboxylic acid |
| CAS | 821-38-5 |
| Molekylformel | C14 H26 O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Tetradecanedioic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,12-Dicarboxydodecane, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid, 1,14-Tetradecanedioic acid, DCA 14, Emerox 114, NSC 9504 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | tetradekandisyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.35 |
| Formel vikt | 258.1831 |