Läs mer
Tetradecanedioinsyra, TRC
Produktkod. 30421153
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30421153 250 mg
1 options
Produktkod. 30421153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT292488250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,12-Dodecanedicarboxylic acid
CAS 821-38-5
Molekylformel C14 H26 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym Tetradecanedioic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,12-Dicarboxydodecane, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid, 1,14-Tetradecanedioic acid, DCA 14, Emerox 114, NSC 9504
InChI formel InChI=1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
LEDER OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn tetradekandisyra
Molekylvikt (g/mol) 258.35
Formel vikt 258.1831