Läs mer
Tetradecanoic acid, 98%
Produktkod. 11469962
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469962 2500 g 2500g
11443950 250 g 250g
11459962 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469962 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12067.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Det används som ett flödesmedel och emulgeringsmedel. Används i konstgjorda orrisdofter. Används som anjoniska/nonjoniska ytaktiva ämnen i tvål och tvättmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett flödesmedel och emulgeringsmedel. Används i konstgjorda orrisdofter. Används som anjoniska/nonjoniska ytaktiva ämnen i tvål och tvättmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-63-8
Molekylformel C14H28O2
Molekylvikt (g/mol) 228.38
MDL-nummer MFCD00002744
InChI-nyckel TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC-namn tetradekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecanoic acid
Smältpunkt 53°C to 56°C
Densitet 0.862
Kokpunkt 326°C
Flampunkt 175°C (347°F)
Kvantitet 2500 g
Beilstein 508624
Merck Index 14,6333
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 228.38
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.