Läs mer
Tetradecanol acetate, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecanol acetate |
| CAS | 638-59-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tetradecanol acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H32 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Tetradecanol, acetate (7CI,8CI,9CI), 1-Tetradecyl acetate, Acetic acid tetradecan-1-yl ester, Myristyl acetate, Tetradecanol acetate, Tetradecyl acetate, n-Tetradecyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | tetradecyl acetate |
| Visa mer |