Läs mer
Tetradecanonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11438597
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438597 500 g 500g
11418597 25 g 25g
11428597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19704.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-63-0
Molekylformel C14H27N
Molekylvikt (g/mol) 209.38
MDL-nummer MFCD00019848
InChI-nyckel MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
PubChem CID 64678
IUPAC-namn tetradecanenitrile
LEDER CCCCCCCCCCCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecanonitrile
Smältpunkt ∼19°C
Densitet 0.83
Kokpunkt 226°C to 227°C (100 mmHg)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.4415
Kvantitet 500 g
Beilstein 1705598
Formel vikt 209.38
Procent renhet 98%