missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetradecyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecanol acetate |
| CAS | 638-59-5 |
| Molekylformel | C16 H32 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Tetradecanol','acetate (7CI,8CI,9CI), 1-Tetradecyl acetate, Acetic acid tetradecan-1-yl ester, Myristyl acetate, Tetradecanol acetate, Tetradecyl acetate, n-Tetradecyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | tetradecyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.42 |
| Formel vikt | 256.2402 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?