missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetradecyl diphenylphosphate, TRC

Produktkod. 30426804
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426804 1 g
30423188 100 mg
30412770 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30426804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2926531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142474-86-0
Molekylformel C26H39O4P
Molekylvikt (g/mol) 446.56
IUPAC-namn diphenyl tetradecyl phosphate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCOP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetradecyl diphenylphosphate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C26H39O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-24-28-31(27,29-25-20-15-13-16-21-25)30-26-22-17-14-18-23-26/h13-18,20-23H,2-12,19,24H2,1H3
Formel vikt 446.2586
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.