Läs mer
Tetradecyl Pyridinium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetradecylpyridinium Chloride |
| CAS | 2785-54-8 |
| Molekylformel | C19 H34 N . Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridinium','1-tetradecyl-','chloride (1:1), 1-Tetradecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','1-tetradecyl-','chloride (8CI,9CI), 1-n-Tetradecanepyridinium chloride, Myristylpyridinium chloride, N-Tetradecylpyridinium chloride, TPC, TPC (onium compound |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20;/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-tetradecylpyridin-1-ium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.933 |
| Formel vikt | 311.238 |