Läs mer
Tetradecylnatriumsulfat, 95 %
Produktkod. 11944571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11944571 25 g Glasflaska 25g
10458862 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5355.00 SEK
    4515.65 SEK / 25g
    Save 839.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-50-0
Molekylformel C14H29NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 316.43
MDL-nummer MFCD00007468
InChI-nyckel UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
IUPAC-namn natrium;tetradecylsulfat
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecyl sodium sulfate
Smältpunkt 199,0 °C
Färg Vitt
Elementaranalys 94% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)13OSO3Na
Kvantitet 25 g
Formel vikt 316.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Mikrokristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetradecyl sodium sulphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetradecyl sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.