Läs mer
Tetradecylbenzene, 98%, Acros Organics™
Produktkod. 10564901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Glass bottle; 5g
Produktkod.
10564901 Glass bottle; 5g
1 options
Produktkod. 10564901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecylbenzene
Namnnotering 99%
CAS 1459-10-5
Smältpunkt 15.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 359.0°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C20H34
Linjär formel C6H5(CH2)13CH3
Brytningsindex 1.4805 to 1.4825
MDL-nummer MFCD00015080
Kvantitet 5 g
Synonym 1-phenyltetradecane, benzene, tetradecyl, 1-tetradecylbenzene, tetradecane, 1-phenyl, myristylbenzene, n-tetradecylbenzene, unii-i0y9j0o95a, phenyl-n-tetradecane, acmc-209cvz, 1-phenyltetradecane, analytical standard
InChI-nyckel JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn tetradecylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 274.492
PubChem CID 15086
Formel vikt 274.49
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid