Läs mer
Tetradecyltrimetyl-ammoniumbromid, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 17811381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17811381 100 g -
11484451 500 g 500g
11494451 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17811381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215210980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    1039.91 SEK / 100g
    Save 55.09 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1119-97-7
Molekylformel C17H38BrN
Molekylvikt (g/mol) 336.40
MDL-nummer MFCD00011770
InChI-nyckel CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Myristyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecyltrimethyl-Ammonium Bromide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
IUPAC-namn trimetyl(tetradecyl)azanium;bromid
Formel vikt 336.4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide