Läs mer
Tetradecyltrimethylammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Produktkod. 10743811 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Unit Size:
25g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10743811 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Product Code. 10743811 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/0611/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Smältpunkt 245°C
CAS 1119-97-7
Färg White
pH 6 to 8
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel C17H38BrN
MDL-nummer MFCD00011770
Synonym cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
InChI-nyckel CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn trimethyl(tetradecyl)azanium bromide
Molekylvikt (g/mol) 336.40
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
Formel vikt 336.39g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.