Läs mer
Tetradehydropodophyllotoxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradehydropodophyllotoxin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,23H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 410.1 |