missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetradifon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradifon |
| CAS | 116-29-0 |
| Molekylformel | C12 H6 Cl4 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tedion, 2,4,5,4′-Tetrachlorodiphenylsulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4O2S/c13-7-1-3-8(4-2-7)19(17,18)12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trichloro-5-(4-chlorophenyl)sulfonylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.05 |
| Formel vikt | 353.8843 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?