missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetraethoxy-d20-silane, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethoxysilane-D20 |
| CAS | 272778-10-6 |
| Molekylformel | C8 D19 H O4 Si |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Silicic acid (H4SiO4), tetra(ethyl-d5) ester (9 CI), Ethyl orthosilicate-d20, Silicon tetraethoxide-d20, Tetraethoxysilane-d20, Tetraethoxysilane-D20, Tetra(ethyl-d5) orthosilicate |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3/i1D2,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])O[Si](OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) 1,1,2,2-tetradeuterioethyl silicate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.445 |
| Formel vikt | 227.232 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?