Läs mer
Tetraethoxymethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethoxymethane |
| CAS | 78-09-1 |
| Molekylformel | C9H20O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1',1'',1'''-[Methanetetrayltetrakis(oxy)]tetrakis-ethane, Orthocarbonic Acid Tetraethyl Ester, NSC 28574, Tetraethyl Orthocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(OCC)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | triethoxymethoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.1362 |