Läs mer
Tetraetoxysilan, 98 %
Produktkod. 11433950
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433950 100 mL 100ml
11467167 500 mL 500ml
11477167 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14965.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208,329 g/mol
Tetraetoxisilan är det huvudsakliga prekursormaterialet för syntes av zeoliter och kiseldioxid, som används i halvledarindustrin. Det används i stor utsträckning som tvärbindningsmedel i kiselpolymerer och i aerogelberedningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetraetoxisilan är det huvudsakliga prekursormaterialet för syntes av zeoliter och kiseldioxid, som används i halvledarindustrin. Det används i stor utsträckning som tvärbindningsmedel i kiselpolymerer och i aerogelberedningar.
Löslighet Löslig i etanol och
2-propanol.
Anmärkningar
Nedbryts i vatten. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-10-4
Molekylformel C8H20O4Si
Molekylvikt (g/mol) 208.329
MDL-nummer MFCD00009062
InChI-nyckel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC-namn tetraetylsilikat
LEDER CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethoxysilane
Smältpunkt -85°C
Densitet 0.934
Kokpunkt 168°C
Flampunkt 46°C (116°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Pleasant
Linjär formel (C2H5O)4Si
Brytningsindex 1.383
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1292
Beilstein 1422225
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3851
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formel vikt 208.33
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl silicate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.